Få mere at vide
11-Bromo-1-undecene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Bromo-1-undecene |
| CAS | 7766-50-9 |
| Molekylær formel | C11H21Br |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide, NSC 139878 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2 |
| SMIL | BrCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC navn | 11-bromoundec-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.19 |
| Formel vægt | 232.0827 |