Få mere at vide
11-Bromo-1-undecene, 90+%
Artikelnummer. 11484897
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484897 5 g 5g
11494897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21849.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7766-50-9 | C11H21Br | 233.193 g/mol
11-Bromo-1-undecene bruges i avanceret polymerdielektrik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
11-Bromo-1-undecene bruges i avanceret polymer dielektrik.
Opløselighed Opløseligt i vand, 0,2422 mg/L @ 25
C (est).°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7766-50-9
Molekylær formel C11H21Br
Molekylvægt (g/mol) 233.193
MDL nummer MFCD00040825
InChI nøgle YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide
PubChem CID 284148
IUPAC navn 11-bromoundec-1-en
SMIL C=CCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Bromo-1-undecene
Tæthed 1.063
Kogepunkt 149°C to 150°C (35 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 0.96
Brydningsindeks 1.469
Mængde 5 g
Beilstein 1753231
Opløselighedsinformation Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est).
Formel vægt 233.2
Procent renhed 96%