Få mere at vide
11-Azidoundecyltrimethoxysilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467237
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467237 250 mg 250mg
15457237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34298.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 334521-23-2 | C14H31N3O3Si | 317.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334521-23-2
Molekylær formel C14H31N3O3Si
Molekylvægt (g/mol) 317.51
MDL nummer MFCD11982878
InChI nøgle ACSJXAKDVNDMME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-azidoundecyl trimethoxysilane, 11-trimethoxysilyl undecyl azide
PubChem CID 46779110
SMIL CO[Si](CCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 100°C to 105°C (0.04mmHg)
Kemisk navn eller materiale 11-Azidoundecyltrimethoxysilane
Mængde 250 mg
Lineær formel N3(CH2)11Si(OCH3)3
IUPAC navn (11-azidoundecyl)trimethoxysilan
Formel vægt 317.51
Procent renhed 94%
Følsomhed Moisture sensitive