missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11-Azaartemisinin, TRC

Artikelnummer. 30347353
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347353 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7949001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11-Azaartemisinin
CAS 162791-23-3
Molekylær formel C15 H23 N O4
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-4-5-11-9(2)12(17)16-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
SMIL C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
IUPAC navn (1R,4S,5R,8S,9R,12R,13R)-1,5,9-trimethyl-14,15,16-trioxa-11-azatetracyclo[10.3.1.04,13.08,13]hexadecan-10-one
Molekylvægt (g/mol) 281.35
Formel vægt 281.1627
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.