Få mere at vide
11-aminoundecyltriethoxysilan, 90+%
Beskrivelse
Anvendes som primært og sekundært mellemprodukt til farmaceutiske og kemiske tilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
primært og sekundært mellemprodukt til farmaceutiske og kemiske tilsætningsstoffer.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 110 °C til 115 °C (0,02 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | 11-Aminoundecyltriethoxysilane |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Lineær formel | H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3 |
| Synonym | 11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl |
| Formel vægt | 333.59 |
| Procent renhed | 95% |