Få mere at vide
11-Aminoundecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-Aminoundecanoic acid |
| CAS | 2432-99-7 |
| Molekylær formel | C11 H23 N O2 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | 11-Aminoundecanoic acid, Aminoundecanoic acid, NSC 240503, NSC 662428, Undecanoic acid, 11-amino-, 11-Aminoundecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14) |
| SMIL | NCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 11-aminoundecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.306 |
| Formel vægt | 201.1729 |