Få mere at vide
11-Aminoundecanoic acid, 97%
Artikelnummer. 10284460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10284460 250 g 250g
10655902 5 g 5g
10529790 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10284460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104712500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2432-99-7 | C11H23NO2 | 201.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2432-99-7
Molekylær formel C11H23NO2
Molekylvægt (g/mol) 201.31
MDL nummer MFCD00008150
InChI nøgle GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid, 11-amino, 11-aminoundecylic acid, 11-amino-undecanoic acid, omega-aminoundecanoic acid, ccris 39, unii-sfu34976hb, rilsan t, aminoundecanoicacid, reilsan es natural, 11-amino-undecanoicaci
PubChem CID 17083
ChEBI CHEBI:82387
IUPAC navn 11-aminoundekansyre
SMIL C(CCCCCN)CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-Aminoundecanoic acid
Navn note 99%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 187°C to 190°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2N(CH2)10CO2H
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in butanol
Formel vægt 201.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver