Få mere at vide
11-(4-Methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-(4-Methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 1977-09-9 |
| Molekylær formel | C18 H19 N3 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 11-(4-Methyl-1-piperazinyl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-Methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3S/c1-20-10-12-21(13-11-20)18-14-6-2-4-8-16(14)22-17-9-5-3-7-15(17)19-18/h2-9H,10-13H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| IUPAC navn | 6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.4286 |
| Formel vægt | 309.13 |