Få mere at vide
11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepindihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052105
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052105 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052105 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.420025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepindihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
CAS 2518203-12-6
Analyt- eller komponentnavne 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N3 S . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 11-(4-Ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. P (EP) as Dihydrochloride, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-(4-ethyl-1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), N-Ethyl quetiapine dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity P as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity P as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H21N3S.2ClH/c1-2-21-11-13-22(14-12-21)19-15-7-3-5-9-17(15)23-18-10-6-4-8-16(18)20-19;;/h3-10H,2,11-14H2,1H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 6-(4-ethylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzothiazepin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 396.377
Mængde 25 mg
Formel vægt 395.099 g/mol