Få mere at vide
11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051484
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051484 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051484 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.370025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
CAS 1800608-95-0
Analyt- eller komponentnavne 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C34 H32 N4 O2 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-, Quetiapine Fumarate Imp. W (EP), Quetiapine Fumarate Impurity W, Quetiapine Impurity W
InChI formel InChI=1S/C34H32N4O2S2/c1-5-13-29-25(9-1)33(35-27-11-3-7-15-31(27)41-29)38-19-17-37(18-20-38)21-22-39-23-24-40-34-26-10-2-6-14-30(26)42-32-16-8-4-12-28(32)36-34/h1-16H,17-24H2
SMIL C(COC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)OCCN4CCN(CC4)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57
IUPAC navn 6-[4-[2-(2-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yloxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepine
Molekylvægt (g/mol) 592.7735
Mængde 25 mg
Formel vægt 592.1967 g/mol