Få mere at vide
11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, Mikromol™
Beskrivelse
11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| CAS | 1800608-95-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 11-(4-[2-[2-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C34 H32 N4 O2 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-[2-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-, Quetiapine Fumarate Imp. W (EP), Quetiapine Fumarate Impurity W, Quetiapine Impurity W |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32N4O2S2/c1-5-13-29-25(9-1)33(35-27-11-3-7-15-31(27)41-29)38-19-17-37(18-20-38)21-22-39-23-24-40-34-26-10-2-6-14-30(26)42-32-16-8-4-12-28(32)36-34/h1-16H,17-24H2 |
| SMIL | C(COC1=Nc2ccccc2Sc3ccccc13)OCCN4CCN(CC4)C5=Nc6ccccc6Sc7ccccc57 |
| IUPAC navn | 6-[4-[2-(2-benzo[b][1,4]benzothiazepin-6-yloxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepine |
| Vis mere |