Få mere at vide
11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrocibenz[b,e]oxepin-11-ol, TRC
Artikelnummer. 30387585
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387585 100 mg
30380112 250 mg
30372394 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD461765100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4504-88-5
Molekylær formel C19 H23 N O2
Molekylvægt (g/mol) 297.39
Synonym (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepinol
IUPAC navn 11-[3-(dimethylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ol
SMIL CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Formel vægt 297.1729
Procent renhed >95%