missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11-(3-Bromopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11-(3-Bromopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepine |
| CAS | 39244-78-5 |
| Molekylær formel | C17H15BrO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15BrO/c18-11-5-9-15-14-7-2-1-6-13(14)12-19-17-10-4-3-8-16(15)17/h1-4,6-10H,5,11-12H2/b15-9- |
| SMIL | BrCC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC navn | (11Z)-11-(3-bromopropylidene)-6H-benzo[c][1]benzoxepine |
| Molekylvægt (g/mol) | 315.2 |
| Formel vægt | 314.0306 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?