Få mere at vide
11β,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (17-Desoxyprednisolone), Mikromol™
Artikelnummer. 30050966
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050966 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0193.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11β,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione (17-Desoxyprednisolone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 17-Dehydroxy Prednisolone
CAS 13479-38-4
Analyt- eller komponentnavne 17-Dehydroxy Prednisolone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy- (7CI,8CI), (11β)-11,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,2-Didehydrocorticosterone, 1-Dehydrocorticosterone, 11β,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 17-Deoxyprednisolone, Δ1-Corticosterone
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,14-17,19,22,24H,3-6,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
SMIL C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 344.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 344.1988 g/mol