Få mere at vide
11,21-Didehydro-(9Beta,11Beta)-epoxy-21-(acetyloxy) Desoxymetasone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11,21-Didehydro-(9beta,11beta)-epoxy-21-(acetyloxy) Desoxymetasone |
| CAS | 52092-65-6 |
| Molekylær formel | C24H30O5 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | (9beta,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9,11-epoxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,11beta-Epoxy-21-hydroxy-16alpha-methyl-9beta-pregna-1,4-diene-3,20-dione Acetate, 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O5/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(26)7-8-23(15,4)24(17)20(29-24)11-22(18,3)21(13)19(27)12-28-14(2)25/h7-8,10,13,17-18,20-21H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17?,18+,20+,21-,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)COC(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.49 |
| Formel vægt | 398.2093 |