Få mere at vide
11β,17-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Oxenol), Mikromol™
Artikelnummer. 17993986
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993986 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993986 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0185.280025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11β,17-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione (Oxenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 21-Deoxycortisol
CAS 641-77-0
Analyt- eller komponentnavne 21-Deoxycortisol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H30 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-, (11β)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,17-dihydroxy- (8CI), Progesterone, 11β,17-dihydroxy- (6CI), 11β,17α-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 11β,17α-Dihydroxyprogesterone, 21-Dehydrohydrocortisone, 21-Deoxycortisol, 21-Deoxyhydrocortisone, 21-Desoxycortisol, Pregn-4-ene-11β,17α-diol-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 346.46
Mængde 25 mg
Formel vægt 346.2144 g/mol