Få mere at vide
11,17-Dihydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-21-carboxylic Acid γ-Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11,17-Dihydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-21-carboxylic Acid Gamma-Lactone |
| CAS | 41850-19-5 |
| Molekylær formel | C22 H30 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2'R,8S,9S,10R,11R,13S,14S)-11-Hydroxy-10,13-dimethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-3'H-spiro[cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-furan]-3,5'(2H,4'H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O4/c1-20-8-5-14(23)11-13(20)3-4-15-16-6-9-22(10-7-18(25)26-22)21(16,2)12-17(24)19(15)20/h11,15-17,19,24H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19?,20-,21?,22+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@@]5(CCC(=O)O5)C4(C)C[C@@H](O)C23 |
| IUPAC navn | (8S,10R,11R,14S,17R)-11-hydroxy-10,13-dimethylspiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.471 |
| Formel vægt | 358.214 |