Få mere at vide
11,17-Difuroate Mometasone FuroateMometasone Furoate Impurity E, TRC
Artikelnummer. 30133543
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133543 100 mg
18070070 25 mg
18013150 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD446190100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1370190-33-2
Molekylær formel C32 H32 Cl2 O8
Molekylvægt (g/mol) 615.5
Synonym (11β,16α)-9,21-Dichloro-11,17-bis[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-Dichloro-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-11β,17-diyl bis(furan-2-carboxylate)
IUPAC navn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-17-(furan-2-carbonyloxy)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-yl] furan-2-carboxylate
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@H](C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl)OC(=O)c6occc6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11,17-Difuroate Mometasone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C32H32Cl2O8/c1-18-14-22-21-9-8-19-15-20(35)10-11-29(19,2)31(21,34)26(41-27(37)23-6-4-12-39-23)16-30(22,3)32(18,25(36)17-33)42-28(38)24-7-5-13-40-24/h4-7,10-13,15,18,21-22,26H,8-9,14,16-17H2,1-3H3/t18-,21+,22+,26+,29+,30+,31+,32+/m1/s1
Formel vægt 614.1474