missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione-d4 3,20-Diethylene Ketal, TRC

Artikelnummer. 30451197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451197 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30451197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79524225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione-d4 3,20-Diethylene Ketal
CAS 134354-11-3
Molekylær formel C25H34D4O7
Mængde 25 mg
Synonym 11,17,21-Trihydroxy-pregn-5-ene-3,20-dione-d4 Cyclic 3,20-Bis(1,2-ethanediyl Acetal)
InChI formel InChI=1S/C25H38O7/c1-21-7-8-23(29-9-10-30-23)13-16(21)3-4-17-18-5-6-24(28,25(15-26)31-11-12-32-25)22(18,2)14-19(27)20(17)21/h3,17-20,26-28H,4-15H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,24+/m0/s1/i14D2,19D,20D
SMIL [2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CC=C3CC4(CC[C@]23C)OCCO4)[C@@H]5CC[C@](O)(C6(CO)OCCO6)[C@@]15C
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-9,11,12,12-tetradeuterio-17-[2-(hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]-10,13-dimethylspiro[1,2,4,7,8,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,2'-1,3-dioxolane]-11,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 454.59
Formel vægt 454.2869
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.