Få mere at vide
11,12-Dihydro-cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11,12-Dihydro-cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12-ol |
| CAS | 85319-79-5 |
| Molekylær formel | C20H14O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-benz[l]aceanthrylen-1-ol, 1,2-Dihydrocyclopenta[no]tetraphen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14O/c21-17-11-14-6-3-5-13-10-15-9-8-12-4-1-2-7-16(12)19(15)20(17)18(13)14/h1-10,17,21H,11H2 |
| SMIL | OC1C2=C3C(C=CC4=C3C=CC=C4)=CC5=CC=CC(C1)=C52 |
| IUPAC navn | 1,2-dihydrocyclopenta[no]tetraphen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vægt | 270.1 |