missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
11,12-Didehydro Retinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 11,12-Didehydro Retinol |
| CAS | 29443-88-7 |
| Molekylær formel | C20 H28 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,6,8-nonatrien-4-yn-1-ol, 11,12-Didehydroretinol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h8,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b12-11+,16-8+,17-13+ |
| SMIL | C\C(=C/C#C\C(=C\CO)\C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC navn | (2E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,6,8-trien-4-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.436 |
| Formel vægt | 284.214 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?