Få mere at vide
11,11'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(8-chloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine), Mikromol™
Artikelnummer. 30049326
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049326 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0480.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
11,11'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(8-chloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11,11'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(8-chloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine)
CAS 263366-81-0
Analyt- eller komponentnavne 11,11'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(8-chloro-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C30 H24 Cl2 N6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Clozapine Imp. B (EP), Clozapine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C30H24Cl2N6/c31-19-9-11-25-27(17-19)35-29(21-5-1-3-7-23(21)33-25)37-13-15-38(16-14-37)30-22-6-2-4-8-24(22)34-26-12-10-20(32)18-28(26)36-30/h1-12,17-18,33-34H,13-16H2
SMIL Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCN(CC4)C5=Nc6cc(Cl)ccc6Nc7ccccc57
IUPAC navn 3-chloro-6-[4-(3-chloro-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-6-yl)piperazin-1-yl]-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine
Molekylvægt (g/mol) 539.46
Mængde 50 mg
Formel vægt 538.144 g/mol