Få mere at vide
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid
Artikelnummer. 16454778
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16454778 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16454778 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY113450
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress 10Z-Nonadecenoic acid is a kind of long-chain fatty acid with anti-tumor activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Solution, -20°C, 2 years
Molekylvægt (g/mol) 296.49 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 73033-09-7
Produkttype Natural Products
Renhed 98.0%
Mål Endogenous Metabolite