Få mere at vide
Thermo Scientific™ Reaktionsbuffer med MgCl 2 for DNase I (10X)
Artikelnummer. 10202730 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10202730 1 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 10202730 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B43
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer reaktionsbetingelserne for RNase-fri DNase I med denne 10X reaktion Tris-HCl (pH 7,5) buffer indeholdende MgCl2.
10X reaktionsbuffer med MgCl 2 anvendes med DNase I, RNase-fri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10X
Mængde 1 ml
Produkttype Reaktionsbuffer
Forskningskategori Traditionel kloning