Beskrivelse
Vores Five Buffer System sikrer de optimale reaktionsbetingelser for hvert restriktionsenzym. Dette system består af 10X B (blå), G (grøn), O (orange), R (rød) og Tango (gul) buffere. Alle restriktionsenzymer leveres i farvekodede rør for at angive den anbefalede reaktionsbuffer. Den anbefalede buffer og/eller den universelle Tango-buffer leveres med hvert enzym.
For at sikre ensartet enzymydelse, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere indeholder BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater. Flere fryse-tø-cyklusser af bufferne vil ikke forårsage BSA-udfældning.
Restriktionsenzymer udviser 100 % af deres certificerede aktivitet i den anbefalede buffer. Nogle enzymer kræver dog tilsætningsstoffer for at opnå 100 % aktivitet. For eksempel kræver AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I og TsoI S-adenosylmethionin, som leveres med enzymet, mens AarI og Bvel kræver et oligonukleotid (leveres også med enzymet). Esp3I kræver DTT.
Tangobuffer er designet til dobbelt fordøjelse af DNA med konventionelle restriktionsenzymer.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10X |
| Mængde | 5 x 1,0 ml |
| Produkttype | Tango buffer |
| Forskningskategori | Traditionel kloning |
| Produktlinje | Tango |