Få mere at vide
Thermo Scientific™ SduI, Ppu21I buffer (10X)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
For at sikre ensartet enzymydelse, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere indeholder BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater. Flere fryse-tø-cyklusser af bufferne vil ikke forårsage BSA-udfældning.
restriktionsenzymer udviser 100 % af deres certificerede aktivitet i den anbefalede buffer.
Følgende enzymer kræver unikke buffere for optimal fordøjelse:
- AarI
- AjiI
- BamHI
- BfuI
- Bpu10I
- BseXI
- Bsp143I
- Cfr9I
- Cfr10I
- Eam1105I
- Ecl136II
- Eco52I
- EcoRI
- KpnI
- Lsp1109I
- Pacl
- PasI
- Ppu21I
- SacI
- ScaI
- SdaI
- SduI
- SgeI
- TaqI
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 ml |