Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eam1105I buffer (10X)
Artikelnummer. 10359339 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10359339 1 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 10359339 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimer ydeevnen af Eam1105I restriktionsenzym med denne buffer, forblandet med BSA for øget stabilitet.
For at sikre ensartet enzymydelse, Thermo Scientific restriktionsenzymbuffere indeholder BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater. Flere fryse-tø-cyklusser af bufferne vil ikke forårsage BSA-udfældning.
restriktionsenzymer udviser 100 % af deres certificerede aktivitet i den anbefalede buffer.
Følgende enzymer kræver unikke buffere for optimal fordøjelse:
  • AarI
  • AjiI
  • BamHI
  • BfuI
  • Bpu10I
  • BseXI
  • Bsp143I
  • Cfr9I
  • Cfr10I
  • Eam1105I
  • Ecl136II
  • Eco52I
  • EcoRI
  • KpnI
  • Lsp1109I
  • Pacl
  • PasI
  • Ppu21I
  • SacI
  • ScaI
  • SdaI
  • SduI
  • SgeI
  • TaqI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml