Få mere at vide
IBA Lifesciences 10x Buffer CI
Shop alle IBA Lifesciences produkter
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
85ml
Beskrivelse
- 10x Buffer CI
- 10x koncentreret buffer egnet til celleisolering
- Indeholder 10x PBS med 10 mM EDTA og 5% BSA
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | 10 x PBS med 10 mM EDTA og 5 % BSA |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Buffer til celleisolering og farvning |
| Mængde | 1 stk. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer CI (10x) for cell isolation
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide
Må kun benyttes til forskning.