Få mere at vide
Invitrogen™ Analysebuffer (10X)
Mængde:
150 mL
Pakningsstørrelse:
150ml
Beskrivelse
- Mængde: 150 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ELISA Buffer |
| Mængde | 150 mL |
| Form | Væske |
| Substrattype | Tropix |
| Indhold og opbevaring | Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |