Få mere at vide
Biochrom Quartz Microvolume Cuvette
Kapacitet (metrisk):
40μ L
Pakningsstørrelse:
50µL
Beskrivelse
- 10 mm kvartskuvette
- 40μ L arbejdsvolumen, reduceret højde
- Til brug med Ultrospec 2100 Pro
- Kræver 80-2106-10 cylindrisk celleholder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 40μ L |
| Materiale | Kvarts |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 190 til 1100 nm |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometre, fotometre |
| Bredde (metrisk) | 12 mm |
| Til brug med (applikation) | Spektrofotometriske målinger |
| Form | Firkantet eller rektangel |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |