Beskrivelse
- Nem at samle
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Flowcelle |
| Oversigt | 10 mm kvarts flowcelle med skrue og stik til sipper tilbehør |
| Mængde | 1 stk. |
| Stilængde | 10 mm |
| Volumen (metrisk) | 80μ L |
Må kun bruges til undersøgelsesformål.