Få mere at vide
Biochrom Kvartskuvette med prop og sorte vægge, 400μ L Arbejdsvolumen
Artikelnummer. 11314500
Kapacitet (metrisk):
400μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11314500
Brand: Biochrom 80200299
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kvarts mikrocelle med prop (400μ L arbejdsvolumen). Kvartskuvette med prop og sorte vægge, 400μ L Arbejdsvolumen til brug med Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, GeneQuant 1300/100.
  • Kompatibel med de fleste spektrofotometre
Tekniske data
Type Kuvette
Oversigt Kvartskuvette med prop og sorte vægge
Kapacitet (metrisk) 400μ L
Materiale Kvarts
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Højde (metrisk) 48 mm
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, fotometer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Til brug med (applikation) Spektrofotometriske målinger
Form Rektangel
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål.