Få mere at vide
Fisherbrand™ 10 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 10-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. p-7113900 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Rød, hvid, sort, White, Black
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12696575
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 10 mm
  • PP
  • Skruelåg, sort
  • Lukket top
  • Kombinationsforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Beige, Rød-orange, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Type Skruelåg
Lukkestørrelse 10-425