Få mere at vide
Fisherbrand™ 10 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 10-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Naturgummi/TEF |
| Farve | Beige, Rød-orange, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Lukkestørrelse | 10-425 |
| Produkttype | Skruelåg |