Få mere at vide
Fisherbrand™ 10 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 10-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Rød-orange, Sort
Red, White, Black
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Rødt gummi/PTFE
Silicone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1.3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Rødt gummi/PTFE |
| Farve | Beige, Rød-orange, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Type | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 10-425 |