Få mere at vide
Fisherbrand™ 10 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 10-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Hvid, Sort
Beige, Rød-orange, Sort
Blå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Sort, Rød, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Diameter (metrisk) åbning | 7 mm |
| Farve | Blå, Hvid, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Ja |
| Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 mm |
| Type | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 10-425 |