Få mere at vide
Fisherbrand™ 10 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 10-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11727577 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Beige, Hvid, Sort
Beige, Rød-orange, Sort
Blå, Hvid, Sort
Rød, Hvid, Sort
Sort, Rød, Hvid
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11727577 Beige, Rød-orange, Sort Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11822562 Beige, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
11762448 Sort, Rød, Hvid Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11772448 Rød, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1 mm Pakke med 1000
11782448 Blå, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,5 mm Pakke med 1000
11814860 Rød, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11727577
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 10 mm
  • PP
  • Skruelåg
  • Center hul
  • 10-425 tråd
  • Kombinationsforsegling
  • Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Diameter (metrisk) åbning 7 mm
Farve Beige, Rød-orange, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Lukkestørrelse 10-425
Produkttype Skruelåg