Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa er designet til brug med 10-425 gevindhætter.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septum for 10-425 Screw Caps |
| Farve | Rød, Hvid, White |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Septum | Rød |
| Hårdhed | 45° kyst |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Type | Septa |
| Lukkestørrelse | 10-425 |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.