Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa er designet til brug med 10-425 gevindhætter.
- Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | Septum for 10-425 Screw Caps |
| Farve | Rød, Hvid, White |
| Materiale | PTFE, Silicone |
| Septum | Rød |
| Hårdhed | 50° kyst |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,3 mm |
| Lukkestørrelse | 10-425 |
| Til brug med (udstyr) | 10 to 425 Threaded Cap |
| Certificeringer/compliance | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Mehr anzeigen |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.