Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10 mm HPLC and GC Vial Septa
Artikelnummer. 10256613
Skift visning
Farve:
Blå, Hvid, White
Hvid
Rød, Hvid
Rød, Hvid, White
Septum:
Blå
Rød, ikke-slidser
Rød
Virgin PTFE
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
1,3 mm
1,5 mm
Hårdhed:
45° kyst
50° kyst
53° kyst
55° kyst
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Septum Tykkelse (metrisk) Hårdhed unitSize
10256613 Hvid Virgin PTFE 0,25 mm 53° kyst Pakke med 1000
12443648 Rød, Hvid, White Rød 1,3 mm 50° kyst Pakke med 100
12473648 Rød, Hvid, White Rød 1,3 mm 45° kyst Pakke med 100
12483648 Blå, Hvid, White Blå 1,5 mm 55° kyst Pakke med 100
12631270 Rød, Hvid Rød, ikke-slidser 1,3 mm 45° kyst Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10256613 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. C401010
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa er designet til brug med 10-425 gevindhætter.
Thermo Scientific™ National Target 10 mm Septa er designet til brug med 10-425 gevindhætter.
  • Silicone/PTFE - Ideal for temperatures - 60 - 200°C and soft/thin septa great for thin, fragile needles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Septum for 10-425 Screw Caps
Farve Hvid
Materiale PTFE
Septum Virgin PTFE
Hårdhed 53° kyst
Mængde 1000
Tykkelse (metrisk) 0,25 mm
Lukkestørrelse 10-425
Til brug med (udstyr) 10 to 425 Threaded Cap
Certificeringer/compliance Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Produkttype Septa
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.