Få mere at vide
Medchem Express 10mM * 1 mL PK14105
Brand:  Medchem Express HY-100346_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL PK14105
Produktkode 18611483
  • 1028.56 DKK / 1ml
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tilføj til indkøbskurv