Få mere at vide
Medchem Express 10mM * 1 mL KS15
Brand:  Medchem Express HY-115672_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL KS15
Produktkode 18600403
  • 2470.55 DKK / 1ml
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tilføj til indkøbskurv