Learn More
Medchem Express 10mM * 1 mL GSK-J4
Brand:  Medchem Express HY-15648B_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL GSK-J4
Produktkod. 18602573
  • 1815.10 DKK / 1ml
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.