Få mere at vide
Medchem Express 10mM * 1 mL GSK-J4
Brand:  Medchem Express HY-15648B_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL GSK-J4
Produktkode 18602573
  • 1815.10 DKK / 1ml
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tilføj til indkøbskurv