Få mere at vide
Medchem Express 10mM * 1 mL Flavanone
Brand:  Medchem Express HY-N7128_1mL
Encompass_Preferred
10mM * 1 mL Flavanone
Produktkode 18072415
  • 292.43 DKK / 1ml
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tilføj til indkøbskurv