Få mere at vide
Brand™ 10 ml lavformede polypropylen-graduerede bægerglas med blåtrykt skala
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Med gradueringsmærker i enten blåt eller præget, perlekant og tud
- Rengøring ved temperaturer under 60 °C anbefales for at bevare mærker og påskrifter
- Til autoklavering ved °121 C skal der vælges bægre med præget skala
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Høj klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) Udvendig | 36 mm |
| Inkrementer | 2 mL |
| Mængde | 12 Pk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |