missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(((5-((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethanamine Fumarate (2:1), TRC

Artikelnummer. 30011692
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011692 10 mg
30137157 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46173510MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 256948-32-0
Molekylær formel 2 C10 H18 N2 O S . C4 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 544.7276
Synonym 5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furanmethanamine (2E)-2-butenedioate (2:1), USP Ranitidine Related Compound A
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamine
SMIL CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1.CN(C)Cc2oc(CSCCN)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[([5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulfanyl]ethanamine hemifumarate
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/2C10H18N2OS.C4H4O4/c2*1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formel vægt 544.2389
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.