Få mere at vide
HUBER 10 L termovæske
Temperaturområde:
-10 °C til +120 °C
-20 °C til 195 °C til 235 °C
-40 °C til +165 °C til 220 °C
-60 °C til 115 °C til 200 °C
-80 °C til +100 °C til 250 °C
-80 °C til +55 °C
-90 °C til +55 °C til 170 °C
20 °C til 275 °C
Temperatur (metrisk) Maksimum:
100 °C åbent bad, 250 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
115 °C åbent bad, 200 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
120 °C
165 °C åbent bad, 220 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
195 °C åbent bad, 235 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
275 °C
55 °C
55 °C åbent bad, 170 °C lukkede applikationer (Unistats™ )
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Type:
Silicium olie
Syntetisk olie
Pakningsstørrelse:
10 L
Beskrivelse
- Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
- Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
- Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
- Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
- Praktiske 10L dåser med silicium eller syntetisk olie til moderat store opbevarings- eller arbejdsrum
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -10 °C til +120 °C |
| Type | Syntetisk olie |
| Mængde | 10 L |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 120 °C |
| Viskositet | 8 mm 2 /sek. |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-decene