Få mere at vide
HUBER 10 L termovæske
Artikelnummer. 11597364
Skift visning
Temperaturområde:
-10 °C til 120 °C
-20 °C til 195 °C til 235 °C
-40 °C til 165 °C til 220 °C
-60 °C til 115 °C til 200 °C
-80 °C til 100 °C til 250 °C
-80 °C til 55 °C
-90 °C til 55 °C til 170 °C
20 °C til 275 °C
Temperatur (metrisk) Maksimum:
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120 °C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275 °C
55 °C
55 °C, 170 °C
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Type:
Silicium olie
Syntetisk olie
Pakningsstørrelse:
10 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Temperatur (metrisk) Maksimum Viskositet Type Pakningsstørrelse
11597364 -80 °C til 100 °C til 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
10354295 -10 °C til 120 °C 120 °C 8 mm 2 /sek. Syntetisk olie -
11527364 -20 °C til 195 °C til 235 °C 195 °C, 235 °C 20 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11537374 20 °C til 275 °C 275 °C 50 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11537364 -40 °C til 165 °C til 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11557364 -60 °C til 115 °C til 200 °C 115 °C, 200 °C 5 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11577364 -80 °C til 55 °C 55 °C 3 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11507374 -90 °C til 55 °C til 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11597364 Proveedor HUBER N.º de proveedor 6276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16485.00 DKK
    12542.09 DKK / 10 L
    Spare 3942.91 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Anbefales til mange temperaturstyringsapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 10L Thermofluid olier giver optimal varmeoverførsel. Temperaturområder varierer fra -90°– 275 °C, med viskositet ved 25° spænder fra 3 til 50 mm 2 /sekund.
  • Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
  • Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
  • Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
  • Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
  • Praktiske 10L dåser med silicium eller syntetisk olie til moderat store opbevarings- eller arbejdsrum
Especificaciones
Temperaturområde -80 °C til 100 °C til 250 °C
Type Silicium olie
Mængde 10 L
Temperatur (metrisk) Maksimum 100 °C, 250 °C
Viskositet 3 mm 2 /sek.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.