Få mere at vide
HUBER 10 L termovæske
Beskrivelse
- Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
- Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
- Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
- Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
- Praktiske 10L dåser med silicium eller syntetisk olie til moderat store opbevarings- eller arbejdsrum
Tekniske data
Tekniske data
| Temperaturområde | -40 °C til +165 °C til 220 °C |
| Type | Silicium olie |
| Mængde | 10 L |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 165 °C åbent bad, 220 °C lukkede applikationer (Unistats™ ) |
| Viskositet | 10 mm 2 /sek. |