Få mere at vide
HUBER 10 L termovæske
Artikelnummer. 11527364
Skift visning
Temperaturområde:
-10 °C til 120 °C
-20 °C til 195 °C til 235 °C
-40 °C til 165 °C til 220 °C
-60 °C til 115 °C til 200 °C
-80 °C til 100 °C til 250 °C
-80 °C til 55 °C
-90 °C til 55 °C til 170 °C
20 °C til 275 °C
Temperatur (metrisk) Maksimum:
100 °C, 250 °C
115 °C, 200 °C
120 °C
165 °C, 220 °C
195 °C, 235 °C
275 °C
55 °C
55 °C, 170 °C
Viskositet:
10 mm 2 /sek.
20 mm 2 /sek.
3 mm 2 /sek.
5 mm 2 /sek.
50 mm 2 /sek.
8 mm 2 /sek.
Type:
Silicium olie
Syntetisk olie
Pakningsstørrelse:
10 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Temperatur (metrisk) Maksimum Viskositet Type Pakningsstørrelse
11527364 -20 °C til 195 °C til 235 °C 195 °C, 235 °C 20 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
10354295 -10 °C til 120 °C 120 °C 8 mm 2 /sek. Syntetisk olie -
11537374 20 °C til 275 °C 275 °C 50 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11537364 -40 °C til 165 °C til 220 °C 165 °C, 220 °C 10 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11557364 -60 °C til 115 °C til 200 °C 115 °C, 200 °C 5 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11577364 -80 °C til 55 °C 55 °C 3 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11597364 -80 °C til 100 °C til 250 °C 100 °C, 250 °C 3 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
11507374 -90 °C til 55 °C til 170 °C 55 °C, 170 °C 3 mm 2 /sek. Silicium olie 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11527364 Leverandør HUBER Leverandørnr. 6162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7330.00 DKK
    5569.67 DKK / 10 L
    Spare 1760.33 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anbefales til mange temperaturstyringsapplikationer. Huber Kaeltmaschinenbau™ 10L Thermofluid olier giver optimal varmeoverførsel. Temperaturområder varierer fra -90°– 275 °C, med viskositet ved 25° spænder fra 3 til 50 mm 2 /sekund.
  • Termovæsker til mange temperaturstyringsapplikationer
  • Vis de bedst mulige termodynamiske og miljømæssige egenskaber
  • Sikker pålidelig drift er afhængig af overholdelse af sikkerhedsstandarder for at sikre optimale resultater
  • Mange varianter har højere maksimal temperatur, når de bruges i en Unistat™ lukket ansøgning
  • Praktiske 10L dåser med silicium eller syntetisk olie til moderat store opbevarings- eller arbejdsrum
Tekniske data
Temperaturområde -20 °C til 195 °C til 235 °C
Type Silicium olie
Mængde 10 L
Temperatur (metrisk) Maksimum 195 °C, 235 °C
Viskositet 20 mm 2 /sek.